AB5644P
Anti-Fatty Acid Amide Hydrolase Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
FAAH
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FAAH(2166)
Especificidad
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide is 100% conserved in rat, 94% in mouse and porcine and 58% in chicken. Reactivity with other species has not been confirmed.
Inmunógeno
Aplicación
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog Number AG376) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable