AB5458
Anti-Neprilysin Antibody (Neutral Endopeptidase, Nep)
serum, Chemicon®
Sinónimos:
neprilysin, Neprilysin, Enkephalinase, enkephalinase, atriopeptidase, Atriopeptidase, Neutral Endopeptidase, NEP, Endopeptidase 24.11, CD10
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, mouse, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MME(4311)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
A previous lot of this antibody was used on Western Blotting.
Immunohistochemistry:
A previous lot of this antibody was used on Immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Kidney tissue.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable