AB5112
Anti-Parkin Antibody, a.a. 305-323
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-AR-JP, Anti-LPRS2, Anti-PARK2, Anti-PDJ
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PARK2(5071)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
One site ELISA
Western blot: 1:1000 - 1:2000 (recognizes a doublet at 44-52 kDa on blots of human brain)
The immunogen peptide is available (cat# AG237) for pre-absorbtion controls.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable