Documentos clave
AB5038P
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti-NACP, Anti-PARK4, Anti-PD1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Anticuerpo anti-sinucleína α, Chemicon®, from rabbit
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNCA(6622)
Descripción general
La alfa-sinucleína es una pequeña proteína citoplásmica (140 aminoácidos) de función poco clara que está enriquecida en las terminaciones presinápticas y es la proteína precursora de un componente no beta amiloide de las placas seniles observadas en la enfermedad de Alzeheimer (AD). La alfa-sinucleína se encuentra predominantemente en las terminaciones nerviosas presinápticas en el cerebro, pero también se encuentra en bajas concentraciones en todos los tejidos excepto el hígado. Estudios recientes han demostrado que la agregación y acumulación anómalas de las proteínas sinápticas, como la alfa-sinucleína, podrían estar asociadas con la formación de placas en la AD y parece ser un componente importante de los cuerpos de Lewy en la demencia con cuerpos de Lewy (DLB). También se ha identificado en las inclusiones gliales citoplásmicas (GCIS) encontradas en la atrofia multisistémica (MSA).
Especificidad
Reconoce la alfa-sinucleína. Se eligió el péptido inmunizante para reducir al mínimo la reactividad cruzada de AB5038 con beta-sinucleína. El análisis inmunohistoquímico y de inmunoelectrotransferencia del cerebro humano indica un elevado nivel de especificidad.
Inmunógeno
Residuos 111-131 de la alfa-sinucleína humana acoplados a KLH. La secuencia peptídica es N-GILEDMPVDPDNEAYEMPSEEC-C. Este péptido está disponible para su uso en estudios de bloqueo (Nº de ref. AG239).
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-sinucleína α se ha validado para su utilización en IH(P) y WB para la detección de la sinucleína.
Inmunotransferencia Western: 1:1000-1:2000
Inmunohistoquímica: 1:1000-1:2000 en cortes en parafina, 1:4000-1:12.000 en cortes congelados.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Descripción de destino
14-19 kDa
Ligadura / enlace
Sustituye a: 04-1053
Forma física
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Liofilizado, sin conservantes. Reconstituir con 20 μl de agua destilada estéril. Centrifugar para eliminar cualquier residuo.
Purificado por inmunoafinidad
Almacenamiento y estabilidad
Mantener a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses después de la fecha de recepción. Después de la reconstitución, mantener a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación. Se puede añadir glicerol (1:1) para una mayor estabilidad.
Nota de análisis
Control
Tejido cerebral
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Dominique Bétemps et al.
Acta neuropathologica communications, 2, 29-29 (2014-03-15)
The accumulation of misfolded proteins appears as a fundamental pathogenic process in human neurodegenerative diseases. In the case of synucleinopathies such as Parkinson's disease (PD) or dementia with Lewy bodies (DLB), the intraneuronal deposition of aggregated alpha-synuclein (αS) is a
Michael Helwig et al.
Brain : a journal of neurology, 139(Pt 3), 856-870 (2016-01-01)
Aggregation and neuron-to-neuron transmission are attributes of α-synuclein relevant to its pathogenetic role in human synucleinopathies such as Parkinson's disease. Intraparenchymal injections of fibrillar α-synuclein trigger widespread propagation of amyloidogenic protein species via mechanisms that require expression of endogenous α-synuclein
Raffaella Rusconi et al.
Aging cell, 17(2) (2018-02-01)
Increased expression of α-synuclein can initiate its long-distance brain transfer, representing a potential mechanism for pathology spreading in age-related synucleinopathies, such as Parkinson's disease. In this study, the effects of overexpression-induced α-synuclein transfer were assessed over a 1-year period after
Christopher Gibbons et al.
Neurology, 100(15), e1529-e1539 (2023-01-20)
Multiple system atrophy (MSA) is a progressive neurodegenerative disorder caused by the abnormal accumulation of α-synuclein in the nervous system. Clinical features include autonomic and motor dysfunction, which overlap with those of Parkinson disease (PD), particularly at early disease stages.
Juan C Vizcarra et al.
Free neuropathology, 4 (2023-06-22)
The collection of post-mortem brain tissue has been a core function of the Alzheimer Disease Research Center's (ADRCs) network located within the United States since its inception. Individual brain banks and centers follow detailed protocols to record, store, and manage