AB356483
Anti-DsRed (RFP)
from rabbit
Sinónimos:
Red fluorescent protein drFP583:RFP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies (predicha por homología)
all (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution of a representative lot detected DsRed (RFP) in whole cell lysate from 293T cell expressing HcRed & DsRed-mouse USP21 fusion protein. (Courtesy of Dr. Ito Takashi at Nagasaki University).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DsRed (RFP) in whole cell lysate from 293T cell expressing DsRed-mouse USP21 fusion protein.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad