AB3265
Anti-γ-Actin (ACTG1) Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Actin γ Antibody, serum, Chemicon®
origen biológico
sheep
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACTG1(71)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunocytochemistry: 1:500-1:2,000. Cultured cells fixed with PFA, then permeabilized with methanol.
Immunohistochemistry: 1:500-1:2,000. Tissues frozen and then fixed with PFA followed by Triton permeabilisation. 10% buffered formalin fixed tissues have also been used.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Smooth muscle
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional