AB16901
Anticuerpo anti-proteína fluorescente verde
Chemicon®, from chicken
Sinónimos:
GFP, eGFP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
vertebrates
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Etiquetas de epítopo y uso general
Inmunocitoquímica: La GFP puede detectarse en células transfectadas con un plásmido que dirige la expresión de la GFP o de una proteína GFP-fusión. Las células que no expresan GFP no exhiben tinción detectable. La unión de AB se determinó utilizando anticuerpos secundarios anti-pollo conjugados con HRP y se visualizó mediante DAB. Los Ac anti-GFP se utilizaron a una dilución 1-2.500-5.000 veces. Las células se fijaron utilizando formaldehído al 4 % en PBS (pH 7,4). Para inmunocitoquímica, los cultivos se fijaron en formaldehído al 4 % en PBS pH 7,4, durante 20 minutos a temperatura ambiente. Las células se permeabilizaron con Triton X-100 al 0,2 % y suero al 2 % (correspondiente al animal en el que se indujo el anticuerpo secundario) en PBS durante 20 minutos a temperatura ambiente. A continuación, los cultivos celulares se incubaron con antisueros primarios en PBS que contenía suero al 2 % (como se mencionó anteriormente), a 4°C, durante la noche. La unión de los anticuerpos se detecta utilizando un sistema de detección de avidina/biotina/peroxidasa. Los cultivos se lavaron cuatro veces (10 minutos cada una) entre las etapas, y el producto de la reacción se desarrolló con una disolución de diaminobencidina al 0,05 % / peróxido de hidrógeno al 0,02 % en hielo durante 8-10 minutos. AB16901 se ha utilizado para detectar GFP en neuronas primarias y fibroblastos de pez cebra.
Inmunoprecipitación: 5μg de anticuerpo por no más de 500μl de lisado celular. Es importante utilizar un anticuerpo secundario de conejo anti-pollo para la captura o microesferas anti-pollo, ya que la IgG de pollo no reacciona con la proteína A ni la proteína G.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Etiquetas de epítopo
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Durante el transporte, pequeños volúmenes de producto quedarán ocasionalmente atrapados en el precinto del vial del producto. Para productos con volúmenes de 200μl o inferiores, recomendamos golpear suavemente el vial sobre una superficie dura o centrifugar brevemente el vial en una centrífuga de sobremesa para desalojar cualquier líquido de la tapa del recipiente.
Nota de análisis
Proteína de fusión GFP expresada en células
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable