AB16501
Anti-AIF Antibody, internal domain
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Apoptosis Inducing Factor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AIFM1(9131)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
K562 cell lysate can be used as a positive control and a 67 kDa band should be detected.
Immunohistochemistry on formalin fixed, paraffin sections: 5-20 μg/ml, with antigen retrieval; see website protocol for details and photographs.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Widely expressed
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable