AB15708A4
Anti-Beta III Tubulin Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate | AB15708A4
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
Tubulin beta-4, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta, 4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:400 dilution of this antibody detected Beta III Tubulin in rat E18 cortex cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat E18 cortex cells
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable