AB15520
Anti-Neuronal pentraxin 2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
NPX2
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Morc3(338467)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunohistochemistry: Not tested. It is recommended that the antibody be tried at 2-20 µg/mL
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng of control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable