Documentos clave
AB15328
Sigma-Aldrich
Anti-OLIG2 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nombre del producto
Anticuerpo anti-Olig2, Chemicon®, from rabbit
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OLIG2(10215)
Especificidad
Marcador de oligodendrocitos Olig2. Mediante inmunoelectrotransferencia el anticuerpo reconoce una banda de ~32 kDa en extracto cerebral de rata.
Inmunógeno
Péptido sintético de rata.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-Olig2 se ha validado para utilizarse en WB para la detección de la Olig2.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Forma física
Líquido en PBS que contiene azida sódica al 0,1 %.
Purificado por inmunoafinidad
Almacenamiento y estabilidad
Mantener a 2-8 ºC en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Xiaoyang Wang et al.
Journal of child neurology, 24(9), 1171-1178 (2009-09-12)
Preterm infants exposed to inflammation are at increased risk of white matter injury and/or cerebral palsy. To investigate the effect of chronic inflammation on the developing white matter, we administered low-dose lipopolysaccharide once a day from postnatal days 3 to
K Blake Chancellor et al.
Acta neuropathologica, 142(2), 295-321 (2021-05-22)
Chronic traumatic encephalopathy (CTE) is a progressive tauopathy found in contact sport athletes, military veterans, and others exposed to repetitive head impacts. White matter rarefaction and axonal loss have been reported in CTE but have not been characterized on a
L Butruille et al.
Environment international, 180, 108211-108211 (2023-09-27)
Exposure to persistent organic pollutants during the perinatal period is of particular concern because of the potential increased risk of neurological disorders in adulthood. Here we questioned whether exposure to perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorooctane sulfonate (PFOS) could alter myelin
A Comprehensive Profile of ChIP-Seq-Based Olig2 Target Genes in Motor Neuron Progenitor Cells Suggests the Possible Involvement of Olig2 in the Pathogenesis of Amyotrophic Lateral Sclerosis.
Satoh, J; Asahina, N; Kitano, S; Kino, Y
Journal of Central Nervous System Disease null
Embryonic stem cell-based mapping of developmental transcriptional programs.
Mazzoni, EO; Mahony, S; Iacovino, M; Morrison, CA; Mountoufaris, G; Closser, M; Whyte et al.
Nature Methods null