Documentos clave
AB15097
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-mGluR4
from rabbit
Sinónimos:
glutamate metabotropic receptor 4, glutamate receptor, metabotropic 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, rat
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Grm4(268934)
Descripción general
El L-glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central y activa receptores del glutamato tanto ionotrópicos como metabotrópicos. La neurotransmisión glutamatérgica interviene en la mayoría de los aspectos de la función cerebral normal y puede estar alterada en muchas dolencias neuropatológicas. Los receptores metabotrópicos del glutamato pertenecen a una familia de receptores acoplados a proteína G que se han dividido en 3 grupos en función de su homología de secuencia, mecanismos putativos de transducción de la señal y propiedades farmacológicas. El grupo I incluye el GRM1 y el GRM5 y se ha demostrado que estos receptores activan la fosfolipasa C. El grupo II incluye el GRM2 y el GRM3, mientras que en el grupo III se encuentran los GRM4, GRM6, GRM7 y GRM8. Los receptores del grupo II y III están vinculados a la inhibición de la cascada del AMP cíclico, pero difieren en sus selectividades agonista.
Especificidad
No se ha determinado la reactividad con otras especies.
Nº de ref. AB15097 reconoce el mGluR4 (GRM4).
Inmunógeno
Proteína recombinante.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-mGluR4 se ha validado para utilizarse en WB para la detección del mGluR4.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Calidad
Inmunoelectrotransferencia:
lisado cerebral de ratón.
Descripción de destino
~101 kDa
Forma física
Presentación: Purificada
Proteína en Tris-Glicina 0,1 M (pH 7,4) NaCl 150 mM con NaN3 al 0,05 %.
Purificación por afinidad por el antígeno
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Lisado cerebral de ratón
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Native presynaptic metabotropic glutamate receptor 4 (mGluR4) interacts with exocytosis proteins in rat cerebellum.
Ramos, C; Chardonnet, S; Marchand, CH; Decottignies, P; Ango, F; Daniel, H; Le Marechal, P
The Journal of Biological Chemistry null
Balaji Krishnan et al.
Neurobiology of learning and memory, 128, 65-79 (2016-01-10)
Long-term memory (LTM) of fear stores activity dependent modifications that include changes in amygdala signaling. Previously, we identified an enhanced probability of release of glutamate mediated signaling to be important in rat fear potentiated startle (FPS), a well-established translational behavioral
Syutaro Toya et al.
The European journal of neuroscience, 40(11), 3627-3634 (2014-09-16)
Early-life stress induces several neuropsychological disorders in adulthood, including depression. Such disorders may be induced by functional alteration of the glutamatergic system. However, their underlying mechanisms have not yet been fully clarified. Furthermore, the involvement of glucocorticoids, which are representative
Caesar M Hernandez et al.
eNeuro, 5(3) (2018-07-05)
Glutamate signaling is essential for the persistent neural activity in prefrontal cortex (PFC) that enables working memory. Metabotropic glutamate receptors (mGluRs) are a diverse class of proteins that modulate excitatory neurotransmission via both presynaptic regulation of extracellular glutamate levels and
Anna V Golubeva et al.
Physiological reports, 2(3), e00260-e00260 (2014-04-25)
Abstract Painful bladder syndrome/Interstitial cystitis (PBS/IC) is a chronic disorder characterized clinically by recurring episodes of pelvic pain and increased urination frequency, significantly impairing patients' quality of life. Despite this, there is an unmet medical need in terms of effective