AB10522
Anti-Neuropilin-2 Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor 2, neuropilin 2, receptor for VEGF165 and semaphorins class 3, vascular endothelial growth factor-165 receptor 2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NRP2(8828)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this antibody detected Neuropilin-2 on 10 µg of mouse P1 brain tissue lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de análisis
Mouse P1 brain tissue lysate
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1