Documentos clave
AB10080
Sigma-Aldrich
Anti-CYP450 Antibody, clone 2E1
serum, Chemicon®
Sinónimos:
cytochrome P450
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CYP2A13(1553)
Inmunógeno
Recombinant CYP450 2E1
Aplicación
Anti-CYP450 Antibody, clone 2E1 is an antibody against CYP450 for use in WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Calidad
Routinely evaluated by immunoblot.
Descripción de destino
57 kDa
Forma física
Raw Rabbit Serum with 0.1% Sodium Azide
Almacenamiento y estabilidad
1 year at 2-8°C from date of shipment
Otras notas
Please refer to lot specific datasheet.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany