AAWG01300
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,8 μm
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white, gridded
Sinónimos:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size, gridded
About This Item
Productos recomendados
Materiales
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Nivel de calidad
descripción
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diámetro
13 mm
diám. del filtro
13 mm
grosor
150 μm
extraíbles gravimétricos
4%
color
white
índice de refracción
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
0.8 μm pore size
82 % porosity
capacidad
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
punto de burbuja
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Aplicación
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
- Bioassays
- Microplastics
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3