9630-OP
X-Gal
OmniPur® Grade
Sinónimos:
OmniPur® X-Gal, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, BCIG, X-Gal
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
[Cu+2].[Cu+].N3(CCN(CC3)C)Cc1c(c(cc(c1)C#N)CN2CCN(CC2)C)O.OC(O)C.OC(O)C
InChI
1S/C19H29N5O.2C2H6O2.2Cu/c1-21-3-7-23(8-4-21)14-17-11-16(13-20)12-18(19(17)25)15-24-9-5-22(2)6-10-24;2*1-2(3)4;;/h11-12,25H,3-10,14-15H2,1-2H3;2*2-4H,1H3;;/q;;;+1;+2
Clave InChI
GGILAJWFDJWIQO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable