Documentos clave
96100007
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
fabricante / nombre comercial
Vantage
técnicas
protein purification: suitable
Diámetro
1.6 cm (0.6 in.)