Documentos clave
9020
Sigma-Aldrich
Human C-Peptide
Iodinated Human C-peptide -HPLC purified & prepared fresh monthly.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
human
Nivel de calidad
Etiqueta
125Iodine labeled
Formulario
solid
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Aplicación
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Almacenamiento y estabilidad
2–8 °C
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2