Documentos clave
8.57010
Sigma-Aldrich
Cleavage Reagent for DNA Synthesis
20% DEA in MeCN, Novabiochem®
Sinónimos:
20% DEA in MeCN (v/v), Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
idoneidad de la reacción
reaction type: Aminolysis
reagent type: Lewis base
Descripción general
Pre-mixed ready-to-use Oxidizer Reagent
  • 857010.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
36.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2.2 °C