8.55006
MBHA resin HL (100-200 mesh) . HCl
Novabiochem®
Sinónimos:
4-Methylbenzhydrylamine resin HL (100-200 mesh) hydrochloride salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.80 - 1.40 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The polyer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 - 200 mesh
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Protocolos
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.