Documentos clave
8.53092
Sigma-Aldrich
Boc-D-Leu-OH . H₂O
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-D-Leu-OH . H₂O, N-α-t.-Boc-D-leucine hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21NO4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
231.29 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N([C@H](CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C.O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m1./s1
Clave InChI
URQQEIOTRWJXBA-DDWIOCJRSA-N
Descripción general
Standard building block for introduction of D-leucine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-13-0018
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): +21.5 - +26.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable