Documentos clave
8.53072
Sigma-Aldrich
Boc-Cha-OH . DCHA
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Cha-OH . DCHA, N-α-t.-Boc-β-cyclohexyl-L-alanine dicyclohexylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H25NO4 · xC12H23N
Número de CAS:
Peso molecular:
271.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+H2](C3CCCCC3)C2CCCCC2.N([C@@H](CC1CCCCC1)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO4.C12H23N/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t11-;/m0./s1
Clave InChI
GSGRQFGFPZQUQS-MERQFXBCSA-N
Descripción general
Standard building block for introduction of cyclohexyl amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-0169
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -10.5 - -7.5 °
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.