Documentos clave
8.52419
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(THP)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Cys(THP)-OH, N-α-Fmoc-S-(tetrahydropyranyl)-L-cysteine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25NO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
427.51
Código UNSPSC:
12352209
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
thiol
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Fmoc-Cys(Thp)-OH is a new building block for Fmoc SPPS, in which the sulfhydryl group is protected with the acid-cleavable tetrahydropyranyl (Thp) group [1]. The use of Fmoc-Cys(Thp)-OH has been shown to give superior results to the corresponding S-Trt, S-Dpm, S-Acm, and S-StBu derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Nota de análisis
Colour (visual): white to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable