Documentos clave
8.52372
Sigma-Aldrich
Fmoc-selenomethionine
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-selenomethionine, N-Fmoc-L-amino-4-(methylselanyl)butanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21NO4Se
Número de CAS:
Peso molecular:
418.35
Código UNSPSC:
12352209
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C20H21NO4Se/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
Clave InChI
MOIJGLAOGAWHTN-SFHVURJKSA-N
Descripción general
Fmoc-selenomethionine can be introduced under standard conditions. Any selenoxide formed during synthesis can be easily reduced back to selenide by treatment with β-mercaptoethanol. Introduction of selenium can help facilitate solid phase and solution structural determination and the study of peptide-protein interactions [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] L. Moroder (2005) J. Pept.Sci., 11, 187.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable