Documentos clave
8.52371
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Clt)-OH
for peptide synthesis, Novabiochem
Sinónimos:
Fmoc-His(Clt)-OH, N-α-Fmoc-N-im-2-chlorotrityl-L-histidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H32ClN3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
654.15
Código UNSPSC:
12352209
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Fmoc-His(Clt)-OH, Novabiochem®
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C40H32ClN3O4/c41-36-22-12-11-21-35(36)40(27-13-3-1-4-14-27,28-15-5-2-6-16-28)44-24-29(42-26-44)23-37(38(45)46)43-39(47)48-25-34-32-19-9-7-17-30(32)31-18-8-10-20-33(31)34/h1-22,24,26,34,37H,23,25H2,(H,43,47)(H,45,46)/t37-/m0/s1
Clave InChI
SYGADBVEKBWUKO-QNGWXLTQSA-N
Descripción general
A useful derivative for the convergent synthesis of peptide due to the enhanced stability of Clt group compared to Trt group to mildy acidic reagents. Fmoc-His-(Clt)-OH gives approximately a third less racemization when compared to Fmoc-His(Trt)-OH during slow coupling reactions.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable