Documentos clave
8.51047
Sigma-Aldrich
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Novabiochem®
Sinónimos:
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H20NO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
193.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Phosphorylations
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
bp
54 °C/10 hPa
densidad
1.05 g/cm3
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C8H20NO2P/c1-7(2)9(8(3)4)12(10-5)11-6/h7-8H,1-6H3
Clave InChI
KXUMNSXPAYCKPR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The product number for this product was previously 01-60-0030.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Ligadura / enlace
Replaces: 01-60-0030
Nota de análisis
Color (visual): colorless to lightly yellow
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup