Documentos clave
8.45127
Sigma-Aldrich
Chlorosulfuric acid
≥98% (acidimetric)
Sinónimos:
Chlorosulfonic acid, Chlorosulfuric acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
116.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número índice de la CE:
232-234-6
Nombre del producto
Chlorosulfonic acid, Msynthplus
grado
reagent
presión de vapor
3.08 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98% (acidimetric)
Formulario
liquid
potencia
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
bp
152 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-80 °C
densidad
1.75 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
Clave InChI
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Msynthplus
Aplicación
Chlorosulfonic acid Msynthplus. CAS 7790-94-5, pH < - 1 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution,(rigorous decomposition).
Nota de análisis
Colour (visual)colourlessAppearance of substance (visual)clearAssay (acidimetric)≥ 98.0 %Free SO₃≤ 1.0 %The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Información legal
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable