Documentos clave
8.45036
Sigma-Aldrich
Diisopropyl amine
Msynthplus
Sinónimos:
Diisopropyl amine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
101.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
203-558-5
presión de vapor
93.33 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
295 °C
potencia
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.1-7.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O)
bp
83-84 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
temperatura de transición
flash point -13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
densidad
0.72 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Clave InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): clear
Colour number (Hazen): ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.715 - 0.716
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Información legal
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany