Documentos clave
8.43949
Sigma-Aldrich
Cyclopentyl methyl ether
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
CPME
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
bp:
106 °C/760 mmHg
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
59.9 hPa ( 25 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
potencia
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
106 °C/760 mmHg
mp
-140 °C
temperatura de transición
flash point -1 °C
densidad
0.86 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.864
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
37.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< 3 °C - closed cup