Documentos clave
8.43789
Sigma-Aldrich
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
for synthesis
Sinónimos:
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
214-071-2
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
solid
potencia
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
150 °C/0.1 hPa
mp
59-62 °C
densidad aparente
260 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Clave InChI
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable