Key Documents
8.43410
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoformate
≥97%
Sinónimos:
Triethyl phosphonoformate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15O5P
Número de CAS:
Peso molecular:
210.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
216-016-8
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥97%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.125
Identity (IR): passes test
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.