Documentos clave
8.41772
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
for synthesis
Sinónimos:
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5ClF3N
Número de CAS:
Peso molecular:
195.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
204-475-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.15 hPa
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
≥560 °C
bp
82-83 °C/12 hPa
mp
10 °C
temperatura de transición
flash point 75 °C
solubilidad
11 g/L
densidad
1.428 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)Cl)N
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clave InChI
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.426 - 1.430
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup