Documentos clave
8.41650
Sigma-Aldrich
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
for synthesis
Sinónimos:
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O6
Número de CAS:
Peso molecular:
176.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-733-3
Quality Level
mp
160 °C
solubility
500 g/L
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_c