Documentos clave
8.41620
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethanol
for synthesis
Sinónimos:
Cyclohexylmethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
202-857-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
330 °C
dilution
(for synthesis)
temperatura de transición
flash point 77 °C
densidad
0.93 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
Clave InChI
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.927 - 0.934
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup