Documentos clave
8.41348
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromosuccinic acid
for synthesis
Sinónimos:
2,3-Dibromosuccinic acid, 2,3-Dibromo-butandioic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4Br2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
275.88
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-396-9
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
278-281 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FJWGRXKOBIVTFA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c