Documentos clave
8.41183
Sigma-Aldrich
2,3-Diaminopyridine
for synthesis
Sinónimos:
2,3-Diaminopyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7N3
Número de CAS:
Peso molecular:
109.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
207-200-9
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
granular
mp
108-113 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
Clave InChI
ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable