Documentos clave
8.41025
Sigma-Aldrich
Vanillic acid
for synthesis
Sinónimos:
Vanillic acid, 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
168.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
204-466-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
powder
mp
208-210 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)C(=O)O)O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 212 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2