Documentos clave
8.40144
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol divinyl ether
for synthesis
Sinónimos:
Diethylene glycol divinyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
212-133-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
densidad
0.97 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCOC=C)CCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clave InChI
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Is this stabilized by KOH or any other stabilizers?
    1 answer
    1. We cannot confirm the presence of a stabilizer in this product.