Documentos clave
8.40024
Sigma-Aldrich
Methyl-D-glucopyranoside
for synthesis
Sinónimos:
Methyl-D-glucopyranoside, Methyl-D-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número índice de la CE:
221-581-9
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
potencia
24000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
155-165 °C
solubilidad
600 g/L
densidad aparente
400 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1CO)O)O)O)OC
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3?,4-,5+,6-,7-/m0/s1
Clave InChI
HOVAGTYPODGVJG-JXUVCOMLSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable