Documentos clave
8310-OP
Millipore
SSC Buffer
OmniPur® Grade, 20X Liquid Concentrate
Sinónimos:
Saline-Sodium Citrate Buffer, 20X
About This Item
Código UNSPSC:
41105319
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
clear colorless
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
Descripción general
General Composition: Each liter of concentrate makes 20 L of 1X SSC buffer (1X = 0.150 M Sodium Chloride, 0.015 M Sodium Citrate). Molecular Biology grade.
DNase: None detected
pH of solution at 25°C: 6.85-7.15
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable