Documentos clave
8.24510
Sigma-Aldrich
cis-Platinum
65% Pt, for synthesis
Sinónimos:
cis-Platinum (65% Pt), cis-Diaminedichloroplatinum(II), cis-Dichlorodiamineplatinum(II)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H6Cl2N2Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
300.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
239-733-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
cis-Platinum (65% Pt), for synthesis
Nivel de calidad
potencia
25.8 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
270 °C (decomposition)
solubilidad
2.5 g/L
densidad
3.7 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
850 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/2Cl.2H3N.Pt/h;;2*1H3;
Clave InChI
JFUARQHXOQHNLK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (of Pt): 64.5 - 65.4 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable