Documentos clave
8.22156
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium chloride
for synthesis
Sinónimos:
Tetramethylammonium chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)4NCl
Número de CAS:
Peso molecular:
109.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
200-880-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
crystals
potencia
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
537 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
268 °C
densidad
1.19 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+](C)(C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • Chromatography applications: Tetramethylammonium chloride serves as an effective ion-pairing agent in the separation of full and empty adeno-associated virus capsids using anion-exchange chromatography, contributing to its role in virology research (Kurth et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1