Documentos clave
8.22063
Sigma-Aldrich
1-Hexadecanethiol
for synthesis
Sinónimos:
1-Hexadecanethiol, Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15SH
Número de CAS:
Peso molecular:
258.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número índice de la CE:
220-846-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥88.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
260 °C
mp
18-20 °C
temperatura de transición
flash point 102 °C
densidad
0.85 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
SCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Clave InChI
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.850
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C