Documentos clave
8.21967
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetanilide
for synthesis
Sinónimos:
4′-Bromoacetanilide, N-Acetyl-p-bromoaniline
About This Item
Fórmula lineal:
4-(Br)C6H4NHCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
203-154-9
form:
powder
Quality Level
form
powder
mp
164-167 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Br): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1