8.21898
Tetraoctyltin
for synthesis
Sinónimos:
Tetraoctyltin, Tetraoctylstannane, Tin tetraoctyl
Formulario
liquid
potencia
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
268 °C/13 hPa
temperatura de transición
flash point 180 °C
densidad
0.98 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
Clave InChI
JTGNPNLBCGBCMP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (on Cl): ≤ 2.5 %
Identity (IR): passes test
Other Sn compounds: about 15%
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
356.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
180 °C