Documentos clave
8.21029
Sigma-Aldrich
Phthaloyl dichloride
for synthesis
Sinónimos:
Phthaloyl dichloride, Phthalic acid dichloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,2-(COCl)2
Número de CAS:
Peso molecular:
203.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
201-869-0
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
mp
16 °C
temperatura de transición
flash point >110 °C
densidad
1.41 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClC(=O)c1c(cccc1)C(=O)Cl
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
Clave InChI
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.402 - 1.408
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup