Documentos clave
8.20895
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenol
for synthesis
Sinónimos:
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
139.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
209-073-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
400 °C
potencia
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
bp
194 °C/93 hPa
mp
95-98 °C
temperatura de transición
flash point >100 °C
solubilidad
insoluble 13.5 g/L
densidad
1.49 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
640 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
Clave InChI
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3