Documentos clave
8.20890
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
for synthesis
Sinónimos:
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
About This Item
Fórmula lineal:
4-[4-(NO2)C6H4CH2]C5H4N
Número de CAS:
Peso molecular:
214.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
Número índice de la CE:
214-108-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
crystals
mp
68-71 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)Cc2ccncc2
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-13-8-6-11/h1-8H,9H2
Clave InChI
MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 72 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable