Documentos clave
8.20661
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzophenone
for synthesis
Sinónimos:
4-Hydroxybenzophenone, p-Benzoylphenol
About This Item
Fórmula lineal:
4-(OH)C6H4COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
198.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
214-507-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
bp
260-262 °C/32 hPa
mp
131-133 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
Clave InChI
NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable