Documentos clave
8.20555
Sigma-Aldrich
Hexyl acetate
for synthesis
Sinónimos:
Hexyl acetate, Acetic acid hexyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
205-572-7
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
36100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
171.5 °C/1013 hPa
mp
-80 °C
temperatura de transición
flash point 56 °C
densidad
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C